Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio ISP 4
Produktkod. 11753503
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
500 g
Förpackningsstorlek:
500 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11753503 500 g 500 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11753503 Leverantör BD Leverantörsnummer 277210
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Agar de almidón y sales inorgánicas International Streptomyces Project
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de malta y levadura ISP (medio 4)
Tipo de producto Agar de malta y levadura ISP
Formulación Almidón soluble 10 g/l, fosfato dipotasio 1 g/l, sulfato de magnesio USP 1 g/l, cloruro de sodio 1 g/l, sulfato de amonio 2 g/l, carbonato de calcio 2 g/l, sulfato ferroso 1 mg/l, cloruro de manganeso 1 mg/l, sulfato de cinc 1 mg/l, agar 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la caracterización de especies de Streptomyces según el International Streptomyces Project
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.