Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio ISP 4
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de malta y levadura ISP (medio 4) |
| Tipo de producto | Agar de malta y levadura ISP |
| Formulación | Almidón soluble 10 g/l, fosfato dipotasio 1 g/l, sulfato de magnesio USP 1 g/l, cloruro de sodio 1 g/l, sulfato de amonio 2 g/l, carbonato de calcio 2 g/l, sulfato ferroso 1 mg/l, cloruro de manganeso 1 mg/l, sulfato de cinc 1 mg/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la caracterización de especies de Streptomyces según el International Streptomyces Project |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?