Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio ISP 2
Código de producto. 11743503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11743503 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11743503 Proveedor BD N.º de proveedor 277010
Edge
Agar de extracto de malta y levadura International Streptomyces Project
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de malta y levadura ISP (medio 2)
Tipo de producto Agar de malta y levadura ISP
Formulación Extracto de levadura 4 g/l, extracto de malta 10 g/l, dextrosa 4 g/l, agar 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la caracterización de especies de Streptomyces según el International Streptomyces Project
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g