missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Tetrationato fluido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio fluido de tetrationato |
| Tipo de producto | Base de caldo de tetrationato |
| Formulación | 2,5 g/l de proteosa peptona, 2,5 g/l de digestión pancreática de caseína, 1 g/l de oxgall, 30 g/l de tiosulfato sódico, 10 g/l de carbonato cálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Salmonella en heces, orina, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bottle Tetrathionate Broth Base 500G
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: bile
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?