Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar Eugon
Descripción
- Formulación: 7,5 g/l de proteosa peptona, 7,5 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de peptona de soja, 5,5 g/l de dextrosa, 0,7 g/l de L-cistina, 4 g/l de cloruro sódico, 0,2 g/l de sulfito sódico, 15 g/l de agar
Certifications
CE, COMPF
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar Eugon |
| Tipo de producto | agar Eugon |
| Formulación | 7,5 g/l de proteosa peptona, 7,5 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de peptona de soja, 5,5 g/l de dextrosa, 0,7 g/l de L-cistina, 4 g/l de cloruro sódico, 0,2 g/l de sulfito sódico, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de una variedad de organismos, especialmente adecuados para la producción de vacunas a gran escala |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |