missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar hierro esculina

Código de producto. 11768952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11768952 100 g 100 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11768952

Marca: BD 248810

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la enumeración de enterococos en muestras de agua por filtración de membrana basada en hidrólisis de esculina

  • Formulación: 1 g/l de esculina, 0,5 g/l de citrato de amonio férrico, 15 g/l de agar

Certifications

EPa, SMWW

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad EPa, SMWW
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios medio EIA
Tipo de producto Agar hierro esculina (EIA)
Formulación 1 g/l de esculina, 0,5 g/l de citrato de amonio férrico, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Para la enumeración de enterococos en muestras de agua por filtración de membrana basada en hidrólisis de esculina
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.