missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Enriquecimiento de yema de huevo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Concentración | 50 % |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Enriquecimiento de yema de huevo |
| Formulario | Emulsión |
| Para utilizar con (aplicación) | Base de agar SFP y base de agar McClung Toabe |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 6 × 100 ml |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?