Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de enriquecimiento de EE Mossel
Código de producto. 11738992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11738992 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11738992 Proveedor BD N.º de proveedor 256620
Para enriquecer y detectar selectivamente Enterobacteriaceae, particularmente de los alimentos
  • Formulación: Digestión pancreática de gelatina 10 g/l, dextrosa 5 g/l, fosfato disódico 8 g/l, fosfato monopotásico 2 g/l, verde brillante 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml
Certifications
CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo EE
Tipo de producto Caldo de enriquecimiento de EE Mossel
Formulación Digestión pancreática de gelatina 10 g/l, dextrosa 5 g/l, fosfato disódico 8 g/l, fosfato monopotásico 2 g/l, verde brillante 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml
Para utilizar con (aplicación) Para enriquecer y detectar selectivamente Enterobacteriaceae, especialmente a partir de alimentos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: oxgall