Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo Dubos
Click to view available options
:
Base de caldo Dubos; 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo Dubos |
| Tipo de producto | Base de caldo Dubos |
| Formulación | 0,5 g/l de digestión pancreática de caseína, 2 g/l de asparagina, 0,2 g/l de polisorbato 80, 1 g/l de fosfato monopotásico, 2,5 g/l de fosfato disódico (anhidro), 50 mg/l de citrato de amonio férrico, 10 mg/l de sulfato de magnesio, 0,5 mg/l de cloruro de calcio, 0,1 mg/l de sulfato de cinc, 0,1 mg/l de sulfato de cobre |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con el medio Dubos de cultivo de albúmina para cultivos puros de «M. tuberculosis» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |