Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar para pruebas de ADNasa (prueba de desoxirribonucleasa)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar para pruebas de ADNasa |
| Tipo de producto | Agar para pruebas de ADNasa |
| Formulación | 20 g/l de triptosa, 2 g/l de ácido desoxirribonucleico, 5 g/l de cloruro sódico, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de microorganismos en función de la actividad de la ADNasa |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |