Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de triptona y dextrosa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de triptona y dextrosa |
| Tipo de producto | Agar de triptona y dextrosa |
| Formulación | 8 g/l de triptona, 2 g/l de peptona, 5 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar, 0,04 g/l de púrpura de bromcresol |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos termofílicos de “acidificación” asociados con el deterioro de los alimentos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |