Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de lactosa desoxicolato
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de lactosa desoxicolato |
| Tipo de producto | Agar de lactosa desoxicolato |
| Formulación | 10 g/l de proteosa peptona, 10 g/l de lactosa, 0,5 g/l de desoxicolato de sodio, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de citrato de sodio, 15 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aislar y diferenciar bacilos intestinales gramnegativos, para enumerar coliformes en muestras de agua, aguas residuales, leche y productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500g |