Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar solución CzaPEK
Descripción
- Medios de microbiología
- Deshidratado
- Agar de solución
- 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | SMWW |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar solución CzaPEK |
| Tipo de producto | Agar de solución CzaPEK |
| Formulación | Sacarosa 30 g/l, nitrato de sodio 2 g/l, fosfato dipotásico 1 g/l, sulfato de magnesio 0,5 g/l, cloruro de potasio 0,5 g/l, sulfato ferroso 0,01 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de organismos capaces de utilizar el nitrógeno inorgánico |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |