Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio de carne cocinada
Descripción
Para el aislamiento de:
- Bacteroides vulgatus
- Clostridium novyi
- Clostridium perfringens
- Clostridium sporogenes
- Staphylococcus aureus
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- medio de carne cocinada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio de carne cocinada |
| Tipo de producto | Medio de carne cocinada |
| Formulación | Corazón de ternera 98 g/l, proteosa peptona 20 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Bacteroides vulgatus, Clostridium novyi, Clostridium perfringens, Clostridium sporogenes, Staphylococcus aureus |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |