missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de carbón
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de carbón |
| Tipo de producto | Agar de carbón |
| Formulación | Infusión de corazón de ternera de 500 g 12 g/l, peptona 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, almidón soluble 10 g/l, extracto de levadura 3,5 g/l, Norit SG 4 g/l, agar 18 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de organismos exigentes, en particular B. pertussis para la producción de vacunas y el mantenimiento de los cultivos madre |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?