Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar verde brillante
Descripción
Formato deshidratado para comodidad de los especialistas de laboratorio y bioprocesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EP, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar verde brillante |
| Tipo de producto | Agar verde brillante |
| Formulación | Proteosa peptona 10 g/l, extracto de levadura 3 g/l, lactosa 10 g/l, sacarosa 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 20 g/l, verde brillante 12,5 mg/l, rojo de fenol 0,08 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Salmonella distinta de S. Typhi a partir de heces y otros materiales |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |