Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio de ensayo de biotina
Descripción
Certifications
ISO, 9000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio de ensayo de biotina |
| Tipo de producto | Medio de ensayo de biotina |
| Formulación | 12 g/l de casaminoácidos (ensayo con vitaminas), 40 g/l de dextrosa, 20 g/l de acetato de sodio, 0,2 g/l de L-cistina, 0,2 g/l de DL-triptófano, 20 mg/l de sulfato de adenina, 20 mg/l de hidrocloruro de guanina, 20 mg/l de uracilo, 2 mg/l de clorhidrato de tiamina, 2 mg/l de riboflavina, 2 mg/l de niacina, 2 mg/l de pantotenato de calcio, 4 mg/l de hidrocloruro de piridoxina, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 1 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato de monopotásico, 0,4 g/l de sulfato de magnesio, 20 mg/l de cloruro sódico, 20 mg/l de sulfato ferroso, 20 mg/l de sulfato de manganeso |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Lactobacillus plantarum 8014 |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |