Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de Agar Baird-Parker
Beskrivning
- Formulación: 10 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de extracto de carne, 1 g/l de extracto de levadura, 12 g/l de glicina, 10 g/l de piruvato sódico, 5 g/l de cloruro de litio, 20 g/l de agar
Specifikationer
Specifikationer
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de Agar Baird-Parker |
| Tipo de producto | Base de agar Baird Parker |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10 g/l, extracto de ternera 5 g/l, extracto de levadura 1 g/l, glicina 12 g/l, piruvato de sodio 10 g/l, cloruro de litio 5 g/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para estafilococos coagulasa positivos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: lithium chloride
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?