missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de Agar Baird-Parker

Código de producto. 11713503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11713503 2 kg Balde 2 Kg
11723503 500 g Frasco 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11713503

Marca: BD 276810

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se usa con el enriquecimiento de telurito EY para la detección y la enumeración de estafilococos coagulasa positivos en alimentos y otros materiales.

  • Formulación: 10 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de extracto de carne, 1 g/l de extracto de levadura, 12 g/l de glicina, 10 g/l de piruvato sódico, 5 g/l de cloruro de litio, 20 g/l de agar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de Agar Baird-Parker
Tipo de producto Base de Agar Baird Parker
Formulación Digestión pancreática de caseína 10 g/l, extracto de ternera 5 g/l, extracto de levadura 1 g/l, glicina 12 g/l, piruvato de sodio 10 g/l, cloruro de litio 5 g/l, agar 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para estafilococos coagulasa positivos
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pail Baird Parker Agar Base 2Kg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-oxo-propanoic acid, lithium chloride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.