Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base de agar sangre azida
Descripción
- Para usar con sangre en la determinación de reacciones hemolíticas
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | base de agar sangre azida |
| Tipo de producto | Base de agar sangre azida |
| Formulación | 4 g/l de proteosa peptona n.º 3, 5,8 g/l de digestión pancreática de caseína, 3 g/l de extracto de ternera, 5 g/l de cloruro sódico, 0,2 g/l de ácida sódica, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de estreptococos y estafilococos; suplementado con sangre |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bottle Azide Blood Agar Base 500G
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide