Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio antibiótico 3
Descripción
- Caldo Penassay
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- medio antibiótico 3
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, EP, USP |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio antibiótico 3 |
| Tipo de producto | Medio antibiótico 3 |
| Formulación | Extracto de ternera 1,5 g/l, extracto de levadura 1,5 g/l, peptona 5 g/l, dextrosa 1 g/l, cloruro de sodio 3,5 g/l, fosfato dipotásico 3,68 g/l, fosfato monopotásico 1,32 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Caldo Penassay |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |