Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio antibiótico 11
Click to view available options
:
Medio antibiótico 11 (agar eritromicina/neomicina); 500 g
Descripción
- Agar de eritromicina/neomicina de ensayo microbiológico de antibióticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio antibiótico 11 |
| Tipo de producto | Medio antibiótico 11 |
| Formulación | Extracto de ternera 1,5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, digestión pancreática de caseína 4 g/l, peptona 6 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Agar de eritromicina/neomicina de ensayo microbiológico de antibióticos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |