Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio antibiótico 1
Código de producto. 11732844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11732844 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11732844
Marca: BD 226340
Para determinar la potencia antibiótica mediante la técnica de ensayo microbiológico. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El medio antibiótico 1 forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Ensayo microbiológico de antibióticos en agar semilla de Penassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, EP, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio antibiótico 1
Tipo de producto Medio antibiótico 1
Formulación Extracto de ternera 1,5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, digestión pancreática de caseína 4 g/l, peptona 6 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Ensayo microbiológico de antibióticos en agar semilla de Penassay
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g