missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD D-Galactosa Difco™

Código de producto. 11778243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad unitSize
11778243 500 g 500 GR
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11778243

Marca: BD 216310

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento <30 °C
Aditivo D-Galactosa
Formulario Anhidro
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.