Learn More
BD Aditivos de medios de cultivo Difco™: Penasa
Código de producto. 15402414
Change view
Click to view available options
:
Penasa: 10 x 20 ml
Código de producto.
15402414 Penasa: 10 x 20 ml
1 options
Código de producto. 15402414 Proveedor BD N.º de proveedor 215331
Para enriquecer los medios para cultivar y aislar una gran variedad de microorganismos y células tisulares
Penasa y concentrado de penasa
  • Para pruebas de esterilidad y determinación de recuento microbiano de materiales que contengan penicilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Penasa