Learn More
BD Aditivos de medios de cultivo Difco™: Enriquecimiento de yema de huevo 50 %
Código de producto. 15213639
Change view
Click to view available options
:
Enriquecimiento con yema de huevo 50 %; 10 x 10 ml
Código de producto.
15213639 Enriquecimiento con yema de huevo 50 %; 10 x 10 ml
1 options
Código de producto. 15213639
Marca: BD 215329
Para enriquecer los medios para cultivar y aislar una gran variedad de microorganismos y células tisulares
Enriquecimiento de yema de huevo 50 %
  • Para uso en base de agar SFP y base de agar McClung Toabe para el aislamiento de especies de Clostridium según su actividad de lecitinasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 %
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Enriquecimiento de yema de huevo
Para utilizar con (aplicación) Para uso en base de agar Difco™ SFP, base de agar Difco™ McClung Toabe para el aislamiento y la identificación de especies de Clostridium y el enriquecimiento de medios