Learn More
BD Antígeno y antisueros para especies de Bordetella Difco™
Código de producto. p-3202730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
5 ml
11712774 1 ml 1 ML
11702844 5 mL 5 ml
2 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 11712774
Marca: BD 223101
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Paneles de tipificación de antisueros estándar dorados de reacción rápida para el antígeno de Bordetella pertussis y antisueros de Bordetella parapertussis
  • Tipo de producto:     Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos de la A a la B
Antígeno de «Bordetella pertussis»
  • Subtipo: Antígenos de control de calidad
  • Tipo: Antígenos
  • Cantidad: 5 ml
  • Vida útil: 730 días
  • Control positivo para antisuero de «Bordetella pertussis»
Antisuero de «Bordetella parapertussis»
  • Subtipo: Antisueros de «Bordetella»
  • Tipo: Antisueros
  • Liofilizado, rehidrata a 1 ml
  • Vida útil: 965 días
  • Suero de conejo para aglutinación en portaobjetos
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tipo Antisuero de «Bordetella parapertussis»
Cantidad 1 ml
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide