Learn More
BD Tinciones, colorantes e indicadores Difco™
Código de producto. 11752934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
Tipo:
Solución de TTC al 1 % (cloruro de trifeniltetrazolio)
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
11752934 30 ml Solución de TTC al 1 % (cloruro de trifeniltetrazolio) 30 ml
1 options
Código de producto. 11752934
Marca: BD 231121
Para procedimientos de tinción de Gram y tinción acidorresistente
  • Embalaje práctico
  • Bandeja compacta
  • Boquillas con tapón «limpio» antigoteo
Tinción de microbiología
▾Refrigerate as detailed on label.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de TTC al 1 % (cloruro de trifeniltetrazolio)
Cantidad 30 ml
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Para procedimientos de tinción de Gram y tinción acidorresistente
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: TTC