Learn More
BD Antisueros Difco™ para confirmación serológica de E. coli O157:H7
Código de producto. 11748323
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero de E. coli O O157
E. coli H antisuero H7
Tamaño de la unidad:
3 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11748323 E. coli H antisuero H7 3 ml
11702914 Antisuero de E. coli O O157 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11748323 Proveedor BD N.º de proveedor 221591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
E. ColiO antisuero O157 y E. Coli H antisuero H7 se utilizan para identificar Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 es un patógeno entérico que requiere solamente un inóculo bajo para causar enfermedad. La transmisión suele ser a través de productos alimenticios. La serotipificación de la E. coli enterohemorrágica es útil en la documentación epidemiológica de la propagación de una cepa particular en un brote transmitido por alimentos. En el momento de su uso, pruebe tanto cultivos de control positivos como negativos para comprobar el rendimiento del antisuero.
  • Tipo de producto: antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos D a K
  • Tipo: antisueros
  • Subtipo: E.coli - liofilizada, rehidratada a 3 ml
  • Vida útil: 1095 días
  • La etiqueta tiene declaración de látex de caucho natural
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Tipo de producto E. coli H antisuero H7
Para utilizar con (aplicación) Para prueba de tubo para confirmación serológica de E. coli O157:H7
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide