Learn More
BD Adyuvantes Difco™
Código de producto. 11762934
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Freund completo
Freund incompleto
H37Ra completa
Mycobacterium butyricum
Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Cantidad:
6 x 100mg
6 x 100 mg
6 × 10 ml
Tamaño de la unidad:
60 ML
60 ml
600 MG
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
11762934 H37Ra completa 6 × 10 ml paquete de 6
11719062 Freund completo 6 × 10 ml 60 ML
11729062 Freund incompleto 6 × 10 ml 60 ml
17224363 Mycobacterium butyricum 6 x 100mg paquete de 6
10218823 Mycobacterium tuberculosis H37Ra 6 x 100 mg 600 MG
5 options
No diseñados para uso terapéutico o en humanos.
Código de producto. 11762934
Marca: BD 231131
No diseñados para uso terapéutico o en humanos.
Se utilizan para preparar emulsiones adyuvantes de antígenos. Los adyuvantes BD™ Difco™ se utilizan en estudios inmunológicos con animales de laboratorio. (No diseñados para uso terapéutico o en humanos).
  • Los adyuvantes se mezclan con una solución o suspensión acuosa de antígeno
  • Una vez inyectados, proporcionan un grupo de antígeno emulsionado en el lugar de la inyección y permiten liberar el antígeno durante un período de tiempo prolongado
  • Con los adyuvantes, la respuesta inmunitaria a los antígenos (especialmente los antígenos solubles) se mejora y se prolonga
  • Utilice adyuvante incompleto Freund para evitar el uso de bacilos acidorresistentes; sin embargo, la respuesta de anticuerpos no es tan marcada como con el adyuvante completo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes sellados lejos de agentes oxidantes.
Para utilizar con (aplicación) Estudios inmunológicos con animales de laboratorio
Formulación Suspension of 10mg M. tuberculosis in a mixture of paraffin oil and an emulsifying agent
Cantidad 6 × 10 ml
Tipo de producto H37Ra completa