missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Agar M17 para medios deshidratados
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de producto | Agar M17 para medios deshidratados |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 5 g/l, peptona de soja 5 g/l, extracto de carne 5 g/l, extracto de levadura 2,5 g/l, ácido ascórbico 0,5 g/l, sulfato de magnesio 0,25 g/l, disodio-beta-glicerofosfato 19 g/l, agar 11 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cepas utilizadas en procedimientos de microbiología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?