Learn More
BD Kit de sustrato DAB
Descripción
Includes
El tampón DAB (50 ml) es una solución de ácido cítrico y H2O2. El cromógeno DAB (2,5 ml) es una solución de 3-3 diaminobencidina (1,74 % p/v) y HCl.
- Sustrato para enzima peroxidasa
- Cromógeno
- Produce precipitado marrón insoluble en alcohol
Inmunohistoquímica congelada/parafina
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad cromogénica | 2.5mL |
| Tipo de cromógeno | DAB |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunohistoquímica congelada o parafina |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de sustrato | Sustrato DAB |
| Incluye | El tampón DAB de 50 ml es una solución de ácido cítrico y H2O2, 2,5 ml de cromógeno DAB, una solución de 1,74 % p/v de 3-3 diaminobencidina y HCl |
| pH | 7,2 |
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
Para uso exclusivo en investigación