Learn More
BD MIP-1α de ratón con matriz de microesferas citométrica (CBA), Set Flex, Microesfera C7
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Patrón de MIP-1α de ratón (dos viales), reactivo de detección de MIP-1α PE de ratón (un vial), microesfera C7 de captura de MIP-1α de ratón (un vial)
- Se determinó la reactividad de ratones mediante muestras de ensayo
- El límite teórico de detección es de 2,3 pg/ml
- Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene BSA/suero fetal bovino junto con otro reactivos en función de los componentes del kit
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MIP-1alfa |
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | Patrón de MIP-1a de ratón (2 viales), reactivo de detección de MIP-1a PE de ratón (un vial), microesfera B7 de captura de MIP-1a de ratón (un vial) |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Tipo de muestra | Suero, sobrenadante de cultivo celular |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Conjunto flexible de MIP-1alpha de ratón (microesfera C7) |
Para uso exclusivo en investigación