Learn More
BD Set Flex CD62L (selectina L) de ratón con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera E7
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Patrón de CD62L soluble de ratón (selectina L)
- Reactivo de detección de PE de CD62L de ratón (selectina L)
- Microesferas de captura E7 de CD62L de ratón (selectina L)
Contiene un vial de reactivo de detección PE y microesferas de captura y dos viales de patrón. Los componentes del reactivo de detección PE y microesferas de captura de este Set Flex se han formulado a una concentración de 50x para garantizar el rendimiento del producto cuando se multiplexa. El componente estándar está liofilizado y debe transferirse al tubo de polipropileno de 15 ml para su reconstitución.
- Se determinó la reactividad de ratones mediante muestras con el Set Flex
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles de rata/ratón CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD62L |
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | Patrón de CD62L (selectina L) de ratón, reactivo de detección de PE de CD62L (selectina L) de ratón, microesferas de captura E7 de CD62L (selectina L) de ratón |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Conjunto flexible de CD62L (selectina L) para ratón (microesfera E7) |