Learn More
BD Set Flex CD62P (selectina P) humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D7
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
CD62P humana (selectina P); patrón; CD62P humana (selectina P); reactivo de detección de PE; CD62P humana (selectina P); microesfera de captura D7
Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex CD62P humana (selectina P) soluble BD CBA.
- Formato: Purificado
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD62P (selectina P) |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Captura de gránulos, reactivo de detección y patrón |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Conjunto flexible de CD62P (selectina P) humana (microesfera D7) |