Learn More
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA)
Gránulos de poliestireno de 7,5 μm codificados por colores que pueden clasificarse con un citómetro de flujo
Marca:  BD 558582
805.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879498
  • 810.00€ / cada uno
Descripción
Los gránulos funcionales se pueden utilizar junto con el conjunto de tampones de conjugación de gránulos funcionales para CBA BD (n.º de cat. 558556) para vincular covalentemente proteínas solubles en agua con la superficie de los gránulos a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RUO
Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica
Citometría de flujo
Microesfera funcional (C6)
6000
7,5 μm
de 4 °C
Microesfera funcional (C6)
Poliestireno
Citómetro de flujo
0,9 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA) > Gránulo funcional (C6)