Learn More
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA)
Click to view available options
Tipo de producto:
Microesfera funcional (A4)
Microesfera funcional (A5)
Microesfera funcional (A6)
Microesfera funcional (A9)
Microesfera funcional (B5)
Microesfera funcional (B7)
Microesfera funcional (B8)
Microesfera funcional (C4)
Microesfera funcional (C6)
Microesfera funcional (D4)
Microesfera funcional (D8)
Microesfera funcional (E4)
Microesfera funcional (E8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los gránulos funcionales se pueden utilizar junto con el conjunto de tampones de conjugación de gránulos funcionales para CBA BD (n.º de cat. 558556) para vincular covalentemente proteínas solubles en agua con la superficie de los gránulos a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 29 CFR 1910.1200, 91/155/CEE, 93/112/CE, RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Contenido | Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica |
| Descripción | Microesfera funcional (D4) |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera funcional (D4) |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Mostrar más |