Learn More
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA)
Código de producto. 15829558
Click to view available options
Tipo de producto:
Microesfera funcional (A4)
Microesfera funcional (A5)
Microesfera funcional (A6)
Microesfera funcional (A9)
Microesfera funcional (B5)
Microesfera funcional (B7)
Microesfera funcional (B8)
Microesfera funcional (C4)
Microesfera funcional (C6)
Microesfera funcional (D4)
Microesfera funcional (D8)
Microesfera funcional (E4)
Microesfera funcional (E8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15829558
Marca: BD 558656
Gránulos de poliestireno de 7,5 μm codificados por colores que pueden clasificarse con un citómetro de flujo
Los gránulos funcionales se pueden utilizar junto con el conjunto de tampones de conjugación de gránulos funcionales para CBA BD (n.º de cat. 558556) para vincular covalentemente proteínas solubles en agua con la superficie de los gránulos a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Contenido Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica
Descripción Microesfera funcional (D8)
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Material Poliestireno
Tipo de producto Microesfera funcional (D8)
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Nº de pruebas 6000
Volumen (métrico) 0,9 ml
Diámetro (métrico) 7,5 μm