Learn More
BD Solución de viabilidad celular
Código de producto. p-4340669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15878458 100 pruebas cada uno
15868458 500 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15878458
Marca: BD 555816
Solución lista para usar del colorante de ácido nucleico 7-aminoactinomicina D (7-AAD) que puede usarse en lugar del yoduro propidio (PI) para la exclusión de células no viables en ensayos citométricos de flujo
  • Se utiliza como sonda de viabilidad para métodos de exclusión de células muertas, basada en una difusión de luz y captación de 7-AAD como se detecta en FL3
  • No requiere dilución
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 100 pruebas