Learn More
BD Solución de viabilidad celular
Descripción
- Se utiliza como sonda de viabilidad para métodos de exclusión de células muertas, basada en una difusión de luz y captación de 7-AAD como se detecta en FL3
- No requiere dilución
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo como colorante de ácido nucleico |
| Cantidad | 500 pruebas |