Learn More
BD Imán de separación celular
Descripción
- Admite hasta seis tubos de ensayo de fondo redondo de 12 × 75 mm o dos de 17 × 100 mm
- Permite una selección rápida y efectiva positiva o negativa de las poblaciones de leucocitos deseadas
Separación celular
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación celular |
| Tipo | Imán de separación de células IMag™ |
| Suficiente para | Seis tubos de ensayo de fondo redondo de 12 x 75 mm/dos de 17 x 100 mm |
Para uso exclusivo en investigación.