Learn More
BD Cóctel celular
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Componentes del cóctel: APC anti-rata CD3, FITC anti-rata CD45RA, PE anti-rata CD161a
- Los componentes tienen tres clones diferentes: 1F4, OX-33, 10/78 respectivamente
- Isotipo: mIgM, mIgG1, mIgG1
- Diseñada para identificar poblaciones de linfocitos T, B y NK de rata mediante inmunofluorescencia directa
- Reactividad: Rata
- Tampón de almacenamiento: solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica.
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | APC, FITC, PE |
| Analitos detectables | Poblaciones de linfocitos T, B y NK de rata mediante inmunofluorescencia directa |
| Tipo | Cóctel celular |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Incluye | APC anti-rata CD3, FITC anti-rata CD45RA, PE anti-rata CD161a |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Formulario | Líquido |
Solo para uso en investigación