Learn More
BD Kit de isotipo de inmunoglobulina de ratón CBA
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
Isotipos de cadena pesada y ligera de ratón IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM, e IgE; reactivos para la captura de IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM, y IgE de ratón; reactivos de detección anti-kappa y anti-lambda; patrones; tampones; reactivos de configuración de citómetro
- Proporciona una superficie de captura para una proteína específica y es análogo a un pocillo recubierto individualmente en una placa ELISA
- El amplio rango dinámico de detección de fluorescencia, combinado con la detección de múltiples analitos, permite un pequeño volumen de muestra, menos diluciones de muestra y mucho menos tiempo en general para establecer el valor de un método ELISA desconocido frente a un método ELISA convencional
- Se puede utilizar para identificar rápidamente isotipos de cadena pesados y ligeros de un anticuerpo monoclonal de ratón en una sola muestra
- Contiene suficientes reactivos para realizar 100 pruebas
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG |
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | Isotipos de cadena pesada y ligera de ratón IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM, e IgE; reactivos para la captura de IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM, y IgE de ratón; reactivos de detección anti-kappa y anti-lambda; patrones; tampones; reactivos de configuración de citómetro |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Kit de isotipo de inmunoglobulina de ratón |
Para uso exclusivo en investigación.