Learn More
BD Kit de ensayo de calcio
Para la medición homogénea de los cambios intracelulares del calcio
1085.00€ - 6155.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular |
Tipo | Kit de ensayo de calcio |
Includes: Calcium Indicator, 10X Signal Enhancer
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15806289
|
BD
640176 |
1 vial de indicador de calcio, 10 ml de potenciador de señal (10X, liofilizado), 90 ml de tampón de ensayo de calcio 1X | 10 preparaciones |
1085.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15826289
|
BD
640178 |
10 viales de indicador de calcio, 100 ml de potenciador de señal (10X, liofilizado) | 100 preparaciones |
6155.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El ensayo conlleva solo un paso de adición de tinte y no requiere lavado.
- Permite una implementación sencilla en entornos de alto rendimiento.
Especificaciones
de -20 °C | |
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular | |
Kit de ensayo de calcio |
Research use only