Learn More
BD Tinción de viabilidad con fijación 700
Código de producto. 15814019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15814019 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15814019
Marca: BD 564997
Para la discriminación de las células de mamíferos viables de las no viables en aplicaciones citométricas de flujo multicolores Reacciona y se une con enlace covalente a la superficie celular y a las aminas intracelulares.
  • Las membranas plasmáticas permeables, como las presentes en las células necróticas, permiten la difusión intracelular del colorante y la unión covalente a concentraciones totales más altas de aminas que en las células vivas no permeables.
  • Las células necróticas presentes en el marcador típico de un ensayo in vitro con niveles más altos de colorante aumentan su intensidad en fluorescencia de 10 a 20 veces sobre la de las células viables
  • Las células marcadas se pueden fijar con formaldehído para la descontaminación, congelación o permeabilización y posterior tinción intracelular, al tiempo que se mantiene una fluorescencia de tinción de viabilidad estable
  • Se excita mediante el láser rojo (con una excitación máxima de 657 nm)
  • Emisión de fluorescencia máxima de 700 nm
  • Aplicaciones: citometría de flujo, tinción intracelular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, tinción intracelular (citometría de flujo) (probada durante el desarrollo)