Learn More
BD Tinción de viabilidad con fijación 620 BD Biosciences
Descripción
- Reacciona y se une con enlace covalente a la superficie celular y a las aminas intracelulares.
- Las membranas plasmáticas permeables, como las presentes en las células necróticas, permiten la difusión intracelular del colorante y la unión covalente a concentraciones totales más altas de aminas que en las células vivas no permeables.
- Las células necróticas presentes en el marcador típico de un ensayo in vitro con niveles más altos de colorante aumentan su intensidad en fluorescencia de 10 a 20 veces sobre la de las células viables
- Las células marcadas se pueden fijar con formaldehído para la descontaminación, congelación o permeabilización y posterior tinción intracelular, al tiempo que se mantiene una fluorescencia de tinción de viabilidad estable
- Se excita mediante el láser amarillo-verde (con una excitación máxima de 523 nm), pero también se excita bastante mediante el láser azul
- Emisión de fluorescencia máxima de 617 nm
- Aplicaciones: citometría de flujo, tinción intracelular
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 μg |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, tinción intracelular (citometría de flujo) (probada durante el desarrollo) |