Learn More
BD Inhibidor BBL™ V-C-N (Thayer y Martin)
Código de producto. 17342301
Change view
Click to view available options
:
Inhibidor de V-C-N (Thayer and Martin); BBB; 10 ml
Código de producto.
17342301 Inhibidor de V-C-N (Thayer and Martin); BBB; 10 ml
1 options
Código de producto. 17342301
Marca: BD 212228
Para la selección de medios patógenos de Neisseria, agar Thayer-Martin y Transgrow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Aditivo Inhibidor de VCN
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Selección de medios patógenos de Neisseria, agar Thayer-Martin y Transgrow
Incluye 300 μg de vancomicina, 750 μg de colistina, 1200 U de nistatina
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vial V-C-N Inhibitor 10ml 10 Ea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: colistin sulphate, nystatin