Learn More
BD Agar de soja BBL™ Trypticase™ con 5 % de sangre de oveja/agar MacConkey II, medios preparados I Plate™
Descripción
Agar con triptona y soja (TSA II)
- Para la visualización de reacciones hemolíticas producidas por muchas especies bacterianas
- Medio de siembra selectivo y diferencial para la detección de organismos coliformes y patógenos intestinales
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar de soja Trypticase™ (TSA II), agar MacConkey II |
| Formulación | Agar de soja Tryticase™ con sangre de carnero al 5 % (TSA II): 14,5 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 14 g/l de agar, 1,5 g/l de factores de crecimiento, sangre de carnero desfibrinada al 5 %; agar MacConkey II: 17,0 g/l de digerido pancreático de gelatina, 5,0 g/l de cloruro de sodio, 1,5 g/l de digerido pancreático de caseína, 0,03 g/l de rojo neutro, 1,5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 0,001 g/l de violeta cristal, 10,0 g/l de lactosa, 13,5 g/l de agar, 1,5 g/l de sales de biliares |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y para la visualización de reacciones hemolíticas |
| Tipo de empaquetado | Placa |
| Cantidad | 100/paq. |