Learn More
Gibco™ Peptona triptona Difco™
Código de producto. 17787009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Tamaño de la unidad:
11.34 Kg
2.26 Kg
454 g
17787009 5 lb. 2.26 Kg
16289761 1 lb. 454 g
16209771 25 lb. 11.34 Kg
3 options
Código de producto. 17787009
Marca: Gibco™ 211922
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Balde
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 5 lb.
Fuente Origen animal