Learn More
Gibco™ Peptona triptona Difco™
Código de producto. p-4898022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Tamaño de la unidad:
11.34 Kg
2.26 Kg
454 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16289761 1 lb. 454 g
17787009 5 lb. 2.26 Kg
16209771 25 lb. 11.34 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16289761 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211921
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 1 lb.
Fuente Origen animal