Learn More
Cytiva Discos de carbohidratos BBL™ Taxo™: trehalosa
Código de producto. 11939327
Change view
Click to view available options
Concentración:
20 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Concentración unitSize
11939327 20 mg paquete de 100
1 options
Código de producto. 11939327
Marca: Cytiva 231100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la identificación basada en patrones de la fermentación de carbohidratos
  • Discos de 0,5 pulg impregnados con aproximadamente 20 mg de carbohidratos por disco
  • Alternativa a la preparación y almacenamiento de medios o soluciones de carbohidratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Trehalosa (TR)
Concentración 20 mg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad Unidad